Learn More
KGW Isotherm™ Dewar-Gefäß in Schalenform, Typ Sch31, Version CAL
Marke: KGW Isotherm™ 1197
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
Dewargefässe für Rundkolben nach DIN 12492 aus SCHOTT DURAN, versilbert und evakuiert, mit einer Stucco Aluminium-Schutzumhüllung.Typ: SCH31CAL
Volumen: 2870mL
Für Kolben: 3000mL
φ Kolben: 185mm
φ/H Innen: 200/125mm
Höhe Aussen: 160mm
Spezifikation
200mm | |
125mm | |
230mm | |
Gehäuse 2700mL |
Kühlung von kleinen Proben | |
160 mm | |
Borosilikatglas |