missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2B4/CD244/SLAMF4 Antibody (2B4.69), DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18233755 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18233755 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18233755 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10065889R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

2B4/CD244/SLAMF4 Monoclonal specifically detects 2B4/CD244/SLAMF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen 2B4/CD244/SLAMF4
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2B4.69
Konjugat DyLight 550
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias CD244 antigen, CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4, h2B4, NAILNK cell activation-inducing ligand, natural killer cell receptor 2B4, NKR2B4NK cell type I receptor protein 2B4,2B4CD244 natural killer cell receptor 2B4, Nmrk, SLAMF4NK cell activation inducing ligand NAIL
Gensymbole CD244
Wirtsspezies Mouse
Immunogen CD244 Fusion protein.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51744.0
Testspezifität NB100-65889 is specific for the CD244 cell surface antigen, also known as natural killer receptor 2B4 (NKG2B4). The glycoprotein CD244 is a member of the SLAM family of receptors which is expressed on natural killer (NK) cells, gamma delta T cells, CD14+ monocytes, and a subset of CD8+ T cells. CD244 was originally identified as an activating receptor on NK cells, although recent studies suggest that the receptor may have a wide range of activities including NK cell activation, costimulation, or even inhibition, depending on the cell type and stage of differentiation. The ligand of 2B4 is CD48, a GPI-anchored membrane protein also belonging to the SLAM family.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.