Learn More
Corning™ X10 Polycarbonate 1 - 2mL 2D barcoded cryogenic vi
Zur Aufbewahrung von Kryofläschchen. Corning™ Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen mit 2D-Barcode sind aus Polycarbonat gefertigt.
Marke: Corning™ 8673
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.00000kg
Beschreibung
- Wiederverwendbare Box aus weißem Polycarbonat
- Fasst 81 Kryofläschchen in 9 x 9-Arrays
- Kompatibel mit Fläschchen mit Innen- oder Außengewinde
Spezifikation
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
81 (2 ml-Fläschchen) | |
9 x 9 | |
12 kg |