Learn More
(2E)-3-(Phenyl-d5)-2-propensäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2E)-3-(Phenyl-d5)-2-propenoic Acid |
| CAS | 352431-48-2 |
| Summenformel | C9 D5 H3 O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-Propenoic acid','3-(phenyl-d5)-','(2E)- (9CI), (2E)-3-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)-2-propenoic acid, trans-Cinnamic-d5 acid, (2E)-3-(Phenyl-d5)-2-propenoic acid, trans-Cinnamic acid D5 (phenyl-D5) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C\C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-Name | (E)-3-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)prop-2-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 153.189 |
| Formelmasse | 153.084 |