Learn More
(2E,4E)-2,4-Tetradecadienoic acid, TRC
Artikelnummer. 30418336
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30418336 25 mg
30424055 50 mg
30416107 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30418336 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29240025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24738-49-6
Summenformel C14 H24 O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.34
Synonym (2E,4E)-2,4-Tetradecadienoic acid, (2E,4E)-Tetradecadienoic acid, (E,E)-Tetradeca-2,4-dienoic acid
IUPAC-Name (2E,4E)-tetradeca-2,4-dienoic acid
SMILES CCCCCCCCC\C=C\C=C\C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2E,4E)-2,4-Tetradecadienoic acid
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h10-13H,2-9H2,1H3,(H,15,16)/b11-10+,13-12+
Formelmasse 224.1776