missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2E,4E)-2,4-Tetradecadienoic acid, TRC

Artikelnummer. 30424055
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424055 50 mg
30418336 25 mg
30416107 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30424055 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29240050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24738-49-6
Summenformel C14 H24 O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.34
Synonym (2E,4E)-2,4-Tetradecadienoic acid, (2E,4E)-Tetradecadienoic acid, (E,E)-Tetradeca-2,4-dienoic acid
IUPAC-Name (2E,4E)-tetradeca-2,4-dienoic acid
SMILES CCCCCCCCC\C=C\C=C\C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2E,4E)-2,4-Tetradecadienoic acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h10-13H,2-9H2,1H3,(H,15,16)/b11-10+,13-12+
Formelmasse 224.1776
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.