Learn More
(2E,6E,10S,11S)-10,11-Dihydroxy-3,7,11-trimethyl-2,6-tridecadiensäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2E,6E,10S,11S)-10,11-Dihydroxy-3,7,11-trimethyl-2,6-tridecadienoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 53733-16-7 |
| Summenformel | C17H30O4 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H30O4/c1-6-17(4,20)15(18)11-10-13(2)8-7-9-14(3)12-16(19)21-5/h8,12,15,18,20H,6-7,9-11H2,1-5H3/b13-8+,14-12+/t15-,17-/m0/s1 |
| SMILES | C([C@@H]([C@@](CC)(C)O)O)C/C(=C/CC/C(=C/C(OC)=O)/C)/C |
| IUPAC-Name | Methyl-(2E,6E,10S,11S)-10,11-diHydroxy-3,7,11-trimethyltrideca-2,6-dienoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 298.42 |
| Formelmasse | 298.21 |