Learn More
(2E)-N-(2-Methylphenyl)-2-butenamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2E)-N-(2-Methylphenyl)-2-butenamide |
| CAS | 2196187-17-2 |
| Summenformel | C11H13NO |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Butenamide, N-(2-methylphenyl)-, (2E)- (ACI), (2E)-N-(2-Methylphenyl)-2-butenamide (ACI), (2E)-N-(2-Methylphenyl)but-2-enamide, Crotamiton Imp.C (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H13NO/c1-3-6-11(13)12-10-8-5-4-7-9(10)2/h3-8H,1-2H3,(H,12,13)/b6-3+ |
| SMILES | CC=CC(=O)Nc1ccccc1C |
| IUPAC-Name | (E)-N-(2-Methylphenyl)but-2-enamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 175.23 |
| Formelmasse | 175.0997 |