Learn More
(2R)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxiranecarboxylic Acid Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30350461
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30350461 10 mg -
30360759 25 mg 25 Milligramm
30366281 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30350461 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC43308010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 828934-41-4
Summenformel C15 H18 Cl O4 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 320.744
IUPAC-Name sodium;(2R)-2-[6-(4-chlorophenoxy)hexyl]oxirane-2-carboxylate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)[C@@]1(CCCCCCOc2ccc(Cl)cc2)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxiranecarboxylic Acid Sodium Salt
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H19ClO4.Na/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t15-;/m1./s1
Formelmasse 320.079