Learn More
(2R,3R)-2,3-Bis(phenylmethoxy)butandisäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R,3R)-2,3-Bis(phenylmethoxy)butanedioic Acid |
| CAS | 138794-81-7 |
| Summenformel | C18H1 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | [R-(R*,R*)]-2,3-bis(phenylmethoxy)butanedioic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H18O6/c19-17(20)15(23-11-13-7-3-1-4-8-13)16(18(21)22)24-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,19,20)(H,21,22) |
| SMILES | O=C([C@H](OCC1=CC=CC=C1)[C@@H](OCC2=CC=CC=C2)C(O)=O)O |
| IUPAC-Name | (2R,3R)-2,3-Bis(benzyloxy)bernsteinsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 330.33 |
| Formelmasse | 330.11 |