missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2R,3R)-2-(Fmoc-amino)-3-tert-butoxy-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7034730
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
189337-28-8
C23H29NO4
383.488
MFCD00235950
LBVPBNDGSCZOTB-QVKFZJNVSA-N
fmoc-thr tbu-ol, fmoc-threoninol tbu, 9h-fluoren-9-yl methyl 2r,3r-3-tert-butoxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, 2r,3r-2-fmoc-amino-3-tert-butoxy-1-butanol, n-fmoc-l-thr tbu-ol, n-fmoc-2r,3r-2-amino-3-t-butoxy-1-butanol, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-2r,3r-3-tert-butoxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, ambotzfal1034, fmoc-l-threoninol tbu, fmoc-o-t-butyl-l-threoninol
11143467
9H-fluoren-9-ylmethyl N-[(2R,3R)-1-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butan-2-yl]carbamat
CC(C(CO)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)OC(C)(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
189337-28-8
C23H29NO4
383.488
MFCD00235950
LBVPBNDGSCZOTB-QVKFZJNVSA-N
fmoc-thr tbu-ol, fmoc-threoninol tbu, 9h-fluoren-9-yl methyl 2r,3r-3-tert-butoxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, 2r,3r-2-fmoc-amino-3-tert-butoxy-1-butanol, n-fmoc-l-thr tbu-ol, n-fmoc-2r,3r-2-amino-3-t-butoxy-1-butanol, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-2r,3r-3-tert-butoxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, ambotzfal1034, fmoc-l-threoninol tbu, fmoc-o-t-butyl-l-threoninol
11143467
9H-fluoren-9-ylmethyl N-[(2R,3R)-1-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butan-2-yl]carbamat
CC(C(CO)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)OC(C)(C)C

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (2R,3R)-2-(Fmoc-amino)-3-tert-butoxy-1-butanol
Menge 250 mg
Formelmasse 383.49
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'