Learn More
(2R,3S)-2,3-Dihydroxy-4-isopropoxy-Gamma-butyrolacton-Cyclohexylketal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R,3S)-2,3-Dihydroxy-4-isopropoxy-gamma-butyrolactone Cyclohexyl Ketal |
| CAS | 186790-80-7 |
| Summenformel | C13H20O5 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (3R,4S)-3,4-Dihydroxy-4-isopropoxydihydrofuran-2(3H)-one Cyclohexyl Ketal, (3'aR,6'aS)-Dihydro-6'-(1-methylethoxy)-spiro[cyclohexane-1,2'-furo[3,4-d][1,3]dioxol]-4'(3'aH)-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H20O5/c1-8(2)15-12-10-9(11(14)16-12)17-13(18-10)6-4-3-5-7-13/h8-10,12H,3-7H2,1-2H3/t9-,10+,12?/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)OC1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12 |
| IUPAC-Name | (3aR,6aS)-6-Propan-2-yloxyspiro[6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]Dioxol-2,1'-Cyclohexan]-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 256.29 |
| Formelmasse | 256.1311 |