missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropansäurehydrochlorid, Mikromol™

Artikelnummer. 30050883
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050883 100 mg 100 Milligramm
30049169 25 mg 25 Milligramm
30462538 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30050883 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1489.03

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropansäurehydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid Hydrochloride
CAS 132201-32-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H11 N O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (2R,3S)-3-Phenylisoserine hydrochloride, Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride (1:1), (alphaR,betaS)-, Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride, (alphaR,betaS)- (9CI), Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride, [R-(R*,S*)]-
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c10-7(8(11)9(12)13)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H/t7-,8+;/m0./s1
SMILES Cl.N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-Name (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropansäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 217.65
Menge 100 mg
Formelmasse 217.0506 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.