missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropansäurehydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropansäurehydrochlorid, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 132201-32-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C9 H11 N O3 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | (2R,3S)-3-Phenylisoserine hydrochloride, Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride (1:1), (alphaR,betaS)-, Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride, (alphaR,betaS)- (9CI), Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride, [R-(R*,S*)]- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c10-7(8(11)9(12)13)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H/t7-,8+;/m0./s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cl.N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)c1ccccc1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?