Learn More
(2R,3S)-3-Phenylisoserinethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R,3S)-3-Phenylisoserine Ethyl Ester |
| CAS | 143615-00-3 |
| Summenformel | C11H15NO3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropionic Acid Ethyl Ester, (alphaR,betaS)-beta-Amino-alpha-hydroxy-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)10(13)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10,13H,2,12H2,1H3/t9-,10+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](N)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Ethyl-(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 209.24 |
| Formelmasse | 209.1052 |