Learn More
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-phenoxy-tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, TRC
Artikelnummer. 30398640
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30398640 10 mg
30393895 100 mg
30400595 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30398640 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH63530510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1464-44-4
Summenformel C12 H16 O6
Molekulargewicht (g/mol) 256.25
Synonym Phenyl β-D-glucoside
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-phenoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl-beta-D-glucopyranoside
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O6/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(18-8)17-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Formelmasse 256.0947