Learn More
Tocris Bioscience™ (2R,4R)-APDC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18035332
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18035332 10 mg 10 Milligramm
30001421 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18035332 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1208/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highly selective group II agonist
A highly selective and relatively potent group II metabotropic glutamate receptor agonist. EC50 values are 0.4, 0.4, > 100, > 100, > 300 and > 300 μM for human mGlu2, mGlu3, mGlu1, mGlu5, mGlu4 and mGlu7 receptors respectively. Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169209-63-6
Summenformel C6H10N2O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R, 4R)-APDC
Menge 10 mg
Formelmasse 174.16
Reinheit >98%
Molekulargewicht 174.156