Learn More
(2R,4S)-3-Benzoyl-4-methyl-2-phenyl-5-oxazolidinon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R,4S)-3-Benzoyl-4-methyl-2-phenyl-5-oxazolidinone |
| CAS | 113806-28-3 |
| Summenformel | C17 H15 N O3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H15NO3/c1-12-17(20)21-16(14-10-6-3-7-11-14)18(12)15(19)13-8-4-2-5-9-13/h2-12,16H,1H3/t12-,16+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1N([C@H](OC1=O)c2ccccc2)C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | (2R,4S)-3-Benzoyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolidin-5-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 281.31 |
| Formelmasse | 281.1052 |