Learn More
(2R,5R)-L-Menthol-5-(acetyloxy)-1,3-oxathiolan-2-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R,5R)-L-Menthol-5-(acetyloxy)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate |
| CAS | 147027-09-6 |
| Summenformel | C16 H26 O5 S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-(acetyloxy)-, (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, (2R,5R)- (9CI, ACI), (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl (2R,5R)-5-(acetyloxy)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate (ACI), 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-(acetyloxy)-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, [1R-[1α(2R*,5R*),2β,5α]]- (ZCI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H26O5S/c1-9(2)12-6-5-10(3)7-13(12)20-15(18)16-21-14(8-22-16)19-11(4)17/h9-10,12-14,16H,5-8H2,1-4H3/t10-,12+,13-,14-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@@H]2O[C@H](CS2)OC(=O)C |
| IUPAC-Name | [(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] (2R,5R)-5-Acetyloxy-1,3-oxathiolan-2-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 330.44 |
| Formelmasse | 330.1501 |