missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)essigsäure, Mikromol™

Artikelnummer. 30051719
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051719 25 mg 25 Milligramm
30052415 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051719 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0580.010025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

(2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)essigsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemischer Name oder Material (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
CAS 25209-52-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H16 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Cyclopentolate Hydrochloride Imp. A (EP), Cyclopentolate Imp. A (EP), (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity A, Cyclopentolate Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)11(10-6-2-1-3-7-10)13(16)8-4-5-9-13/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
IUPAC-Name 2-(1-Hydroxycyclopentyl)-2-phenylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 220.26
Menge 25 mg
Formelmasse 220.1099 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.