missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutansäure (S,S,S-Diketopiperazin), Mikromol™
Beschreibung
(2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutansäure (S,S,S-Diketopiperazin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid (S,S,S-Diketopiperazine) |
| CAS | 328385-86-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid (S,S,S-Diketopiperazine) |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C21 H29 N3 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Lisinopril Dihydrate Imp. C (EP), Lisinopril Imp. C (EP), Lisinopril USP Related Compound A, Lisinopril USP RC A, (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid, S,S,S-Diketopiperazine, (alphaS,3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)hexahydro-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetic acid, (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(H)-yl]-4-phenylbutanoic acid, Lisinopril Related Compound A, Lisinopril Dihydrate Impurity C, Lisinopril Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H29N3O4/c22-13-5-4-9-17-19(25)23-14-6-10-16(23)20(26)24(17)18(21(27)28)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | NCCCC[C@@H]1N([C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)O)C(=O)[C@@H]3CCCN3C1=O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxo-6,7,8,8a-tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutansäure |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?