Learn More
(2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutansäure (S,S,S-Diketopiperazin), Mikromol™
Artikelnummer. 17931396
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17931396 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17931396 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0598.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutansäure (S,S,S-Diketopiperazin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid (S,S,S-Diketopiperazine)
CAS 328385-86-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid (S,S,S-Diketopiperazine)
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C21 H29 N3 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Lisinopril Dihydrate Imp. C (EP), Lisinopril Imp. C (EP), Lisinopril USP Related Compound A, Lisinopril USP RC A, (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid, S,S,S-Diketopiperazine, (alphaS,3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)hexahydro-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetic acid, (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(H)-yl]-4-phenylbutanoic acid, Lisinopril Related Compound A, Lisinopril Dihydrate Impurity C, Lisinopril Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C21H29N3O4/c22-13-5-4-9-17-19(25)23-14-6-10-16(23)20(26)24(17)18(21(27)28)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)/t16-,17-,18-/m0/s1
SMILES NCCCC[C@@H]1N([C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)O)C(=O)[C@@H]3CCCN3C1=O
IUPAC-Name (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxo-6,7,8,8a-tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 387.47
Menge 25 mg
Formelmasse 387.2158 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.