Learn More
(2S)-2-(5-Iod-6-methoxynaphthalin-2-yl)propansäure (5-Iodonaproxen), Mikromol™
Artikelnummer. 30052051
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052051 100 mg 100 Milligramm
30050434 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30052051 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0152.11
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2S)-2-(5-Iod-6-methoxynaphthalin-2-yl)propansäure (5-Iodonaproxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Iodonaproxen)
CAS 116883-62-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Iodonaproxen)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H13 I O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. D (EP), 5-Iodonaproxen, Naproxen Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C14H13IO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
SMILES IC=1C2=C(C=C([C@@H](C(O)=O)C)C=C2)C=CC1OC
IUPAC-Name (2S)-2-(5-Iod-6-methoxynaphthalin-2-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 356.16
Menge 100 mg
Formelmasse 355.9909 g/mol