Learn More
(2S)-2-Amino-benzolbutansäure-Benzylester-Tosylatsalz (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30312624
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312624 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312624 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5914201G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (2S)-2-Amino-benzenebutanoic Acid Benzyl Ester, Tosylate Sal
CAS 117560-24-4
Summenformel C17 H19 N O2 . C7 H8 O3 S
Menge 1 g
Synonym (2S)-2-Amino-Benzenebutanoic Acid Benzyl Ester Tosylate Salt
InChI-Formel InChI=1S/C17H19NO2.C7H8O3S/c18-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)17(19)20-13-15-9-5-2-6-10-15;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-10,16H,11-13,18H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t16-;/m0./s1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.N[C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3
IUPAC-Name Benzyl-(2S)-2-amino-4-phenylbutanoat; 4-Methylbenzolsulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 441.54
Formelmasse 441.161