Learn More
(2S)-2-Amino-hexanedioic Acid, TRC
Artikelnummer. 17931905
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17931905 500 mg 500 Milligramm
17993175 250 mg 250 Milligramm
17901475 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17931905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA609970500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1118-90-7
Summenformel C6 H11 N O4
Synonym (2S)-2-Aminohexanedioic Acid∣Hexanedioic acid, 2-amino-, (S)-∣Hexanedioic acid, 2-amino-, L- (8CI)∣(2S)-2-Aminohexanedioic acid∣(S)-2-Aminoadipic acid∣(S)-2-Aminohexanedioic acid∣L-2-Aminoadipic acid∣L-Aminoadipic acid∣L-α-Aminoadipate∣L-α-Aminoadipic acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-2-Aminoadipic acid
Menge 500 mg
Versandbedingung Room Temperature
Formelmasse 161.0688
Molekulargewicht 161.16
InChI-Schlüssel OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
SMILES N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-aminohexanedioic acid
Molekulargewicht (g/mol) 161.16