Learn More
(2S)-2-Amino-N-hydroxy-4-(methylsulfanyl)butanamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S)-2-amino-N-hydroxy-4-(methylsulfanyl)butanamide |
| CAS | 19253-87-3 |
| Summenformel | C5H12N2O2S |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12N2O2S/c1-10-3-2-4(6)5(8)7-9/h4,9H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CSCC[C@H](N)C(=O)NO |
| IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-N-Hydroxy-4-Methylsulfanylbutanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.22 |
| Formelmasse | 164.0619 |