Learn More
(2S)-2-Hexyloxiran, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S)-2-hexyloxirane |
| CAS | 50418-68-3 |
| Summenformel | C8H16O |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h8H,2-7H2,1H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCC[C@H]1CO1 |
| IUPAC-Name | (2S)-2-Hexyloxiran |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.21 |
| Formelmasse | 128.1201 |