Learn More
(2S, 2'S)-6-Fluor-2-(2'-oxiranyl)chroman, TRC
Artikelnummer. 30407262
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30407262 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407262 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59514650MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (2S, 2'S)-6-Fluoro-2-(2'-oxiranyl)chromane
CAS 129050-23-3
Summenformel C11H11FO2
Menge 50 mg
Synonym 2S)-2-((2S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)oxirane, (2S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2-[(2S)-2-oxiranyl]-2H-1-Benzopyran
InChI-Formel InChI=1S/C11H11FO2/c12-8-2-4-9-7(5-8)1-3-10(14-9)11-6-13-11/h2,4-5,10-11H,1,3,6H2/t10-,11-/m0/s1
SMILES Fc1ccc2O[C@@H](CCc2c1)[C@@H]3CO3
IUPAC-Name (2S)-6-Fluor-2-[(2S)-Oxiran-2-yl]-3,4-dihydro-2H-chromen
Molekulargewicht (g/mol) 194.2
Formelmasse 194.0743