Learn More
(2S)-3-Brom-2-hydroxy-2-methylpropansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 106089-20-7 |
| Summenformel | C4 H7 Br O3 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7BrO3/c1-4(8,2-5)3(6)7/h8H,2H2,1H3,(H,6,7)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@](O)(CBr)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-3-Brom-2-hydroxy-2-methylpropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 183 |
| Formelmasse | 181.9579 |