Learn More
(2S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-2-methylpropan-1-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-2-methylpropan-1-ol |
| CAS | 105859-45-8 |
| Summenformel | C10 H24 O2 Si |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H24O2Si/c1-9(7-11)8-12-13(5,6)10(2,3)4/h9,11H,7-8H2,1-6H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](CO)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-Name | (2S)-3-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-methylpropan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.38 |
| Formelmasse | 204.1546 |