Learn More
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-tetradecen-1,3-diol, TRC
Artikelnummer. 30324484
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324484 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324484 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6296505MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,3R,4E)-2-Amino-4-tetradecene-1,3-diol
CAS 24558-60-9
Summenformel C14H29NO2
Menge 5 mg
Synonym (E)-D-erythro-2-Amino-4-tetradecene-1,3-diol, C14-Sphingosine, Tetradecasphing-4-enine
InChI-Formel InChI=1S/C14H29NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14(17)13(15)12-16/h10-11,13-14,16-17H,2-9,12,15H2,1H3/b11-10+/t13-,14+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO
IUPAC-Name (E,2S,3R)-2-Aminotetradec-4-en-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 243.39
Formelmasse 243.2198