Learn More
(2S,3R)-N-Boc-3-Phenylisoserinmethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S,3R)-N-Boc-3-phenyl Isoserine Methyl Ester |
| CAS | 161759-90-6 |
| Summenformel | C23 H24 O12 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (2S,3R)-Methyl 3-(Tert-butoxycarbonylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H24O12/c1-10-8-17(27)34-16-7-6-14(9-15(10)16)33-23-21(32-13(4)26)19(31-12(3)25)18(30-11(2)24)20(35-23)22(28)29-5/h6-9,18-21,23H,1-5H3/t18-,19?,20?,21?,23-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1O[C@@H](Oc2ccc3OC(=O)C=C(C)c3c2)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-Name | Methyl-(3R,6S)-3,4,5-Triacetyloxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-6-yl)oxyoxan-2-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 492.43 |
| Formelmasse | 492.127 |