missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2S)-4-Oxo-2-(3-thiazolidinylcarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30408942
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408942 100 mg
30419435 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30408942 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO870490100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 401564-36-1
Summenformel C13H20N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 300.37
IUPAC-Name tert-butyl (S)-4-oxo-2-(thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(N1[C@@H](CC(C1)=O)C(N2CCSC2)=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2S)-4-Oxo-2-(3-thiazolidinylcarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H20N2O4S/c1-13(2,3)19-12(18)15-7-9(16)6-10(15)11(17)14-4-5-20-8-14/h10H,4-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Formelmasse 300.11
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.