Learn More
(2S)-4-Oxo-2-(3-thiazolidinylcarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30419435
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30419435 500 mg
30408942 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30419435 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO870490500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 401564-36-1
Summenformel C13H20N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 300.37
IUPAC-Name tert-butyl (S)-4-oxo-2-(thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(N1[C@@H](CC(C1)=O)C(N2CCSC2)=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S)-4-Oxo-2-(3-thiazolidinylcarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H20N2O4S/c1-13(2,3)19-12(18)15-7-9(16)6-10(15)11(17)14-4-5-20-8-14/h10H,4-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Formelmasse 300.11