Learn More
(2S,4E,6R,8S)-8-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2,4,6-trimethyl-4-nonensäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30376741
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30376741 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376741 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4616055MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,4E,6R,8S)-8-[((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy]-2,4,6-trimethyl-4-nonenoic Acid Ethyl Ester
CAS 119433-08-8
Summenformel C20H40O3Si
Menge 5 mg
Synonym [2S-(2R*,4E,6S*,8R*)]-8-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2,4,6-trimethyl-4-nonenoic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C20H40O3Si/c1-11-22-19(21)17(4)13-15(2)12-16(3)14-18(5)23-24(9,10)20(6,7)8/h12,16-18H,11,13-14H2,1-10H3/b15-12+/t16-,17-,18-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H](C)C\C(=C\[C@H](C)C[C@H](C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\C
Molekulargewicht (g/mol) 356.62