Learn More
(2S,4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, TRC
Artikelnummer. 30389833
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389833 10 mg -
30404378 100 mg 100 Milligramm
30388825 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30389833 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94255010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2485-33-8
Summenformel C5H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 163.13
Synonym (4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, (2S,4R)-g-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, L-erythro-4-Hydroxyglutamic Acid, erythro-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, H-(2S,4R)-Glu(g-OH)-OH
IUPAC-Name (2S,4R)-2-amino-4-hydroxypentanedioic acid
SMILES N[C@@H](C[C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO5/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+/m0/s1
Formelmasse 163.0481