Learn More
(2S,4S)-4-Cyclohexyl-1-(3-oxopentanoyl)pyrrolidin-2-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fosinopril Impurity H |
| CAS | 149760-14-5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | trans-4-cyclohexyl-1-(1,3-dioxopentyl)-L-Proline (9CI), L-Proline, 4-cyclohexyl-1-(1,3-dioxopentyl)-, trans- (9CI) |
| SMILES | CCC(=O)CC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(=O)O)C2CCCCC2 |