Learn More
(2S,5R)-6-Hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S,5R)-6-Hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide |
| CAS | 1383814-64-9 |
| Summenformel | C7 H11 N3 O3 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (1R,2S,5R)-6-Hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide, (2S,5R)-6-Hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxamide, Avibactam Impurity 7 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H11N3O3/c8-6(11)5-2-1-4-3-9(5)7(12)10(4)13/h4-5,13H,1-3H2,(H2,8,11)/t4-,5+/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)[C@@H]1CC[C@@H]2CN1C(=O)N2O |
| IUPAC-Name | (2S,5R)-6-Hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 185.18 |
| Formelmasse | 185.08 |