Learn More
(2S)-Pentan-2-aminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S)-2-Pentanamine Hydrochloride |
| CAS | 216237-52-4 |
| Summenformel | C5H13N • HCl |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Pentanamine','hydrochloride (1:1)','(2S)- (ACI), 2-Pentanamine','hydrochloride','(2S)- (9CI), (S)-Pentan-2-amine hydrochloride, (2S)-2-Pentanamine hydrochloride, (S)-2-Aminopentane hydrochloride, (S)-1-Methylbutylamine hydrochloride, (S)-2-Pentylamine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H13N.ClH/c1-3-4-5(2)6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| SMILES | CCC[C@@H](N)C.Cl |
| IUPAC-Name | (2S)-Pentan-2-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 87.163646 |
| Formelmasse | 123.0815 |