Learn More
2 x YT Bouillon (Pulver/Molekulargenetik), Fisher BioReagents
For use in molecular genetics
26.22 € - 1423.49 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | <4°C |
---|---|
Zusatzstoff | 2xyt Broth |
Form | Pulver |
Zusammensetzung | 31g/L |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Molekulargenetik |
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10123103
|
Fisher Bioreagents
BP2467-10 |
Poly-Eimer | 10,000 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10346793
|
Fisher Bioreagents
BP2467-100 |
Poly-Flasche | 100 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10011223
|
Fisher Bioreagents
BP2467-2 |
Poly-Flasche | 2000 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10617633
|
Fisher Bioreagents
BP2467-500 |
Poly-Flasche | 500 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Verwendung der Formulierung: 31.0 g/l
Spezifikation
<4°C | |
Pulver | |
Molekulargenetik |
2xyt Broth | |
31g/L |