Learn More
2 x YT Bouillon (Pulver/Molekulargenetik), Fisher BioReagents
For use in molecular genetics
Marke: Fisher Bioreagents BP2467-2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.05000kg
Beschreibung
Verwendung der Formulierung: 31.0 g/l
Spezifikation
<4°C | |
Pulver | |
31g/L | |
Poly-Flasche |
2xyt Broth | |
Bacterial Culture | |
Molekulargenetik | |
2000 g |