Learn More
(2Z)-2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-yliden)acetonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2Z)-2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)acetonitrile |
| CAS | 468104-14-5 |
| Summenformel | C12H11NO |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | (Z)-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)acetonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-14-11-5-4-9-2-3-10(6-7-13)12(9)8-11/h4-6,8H,2-3H2,1H3/b10-6- |
| SMILES | COc1ccc2CC\C(=C\C#N)\c2c1 |
| IUPAC-Name | (2Z)-2-(6-Methoxy-2,3-dihydroinden-1-yliden)acetonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 185.22 |
| Formelmasse | 185.0841 |