Learn More
(2Z)-2-Butendisäure-1-methylester-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Methyl Ester-d3 |
| CAS | 1266402-66-7 |
| Summenformel | C5H3D3O4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (Z)-Butenedioic Acid Monomethyl Ester-d3, Maleic Acid Methyl Ester-d3, Methyl Hydrogen Maleate-d3, Monomethyl (2Z)-2-Butenedioate-d3, Monomethyl Maleate-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2-/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-Name | (Z)-4-Oxo-4-(trideuteriomethoxy)but-2-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 133.12 |
| Formelmasse | 133.0454 |