missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)Adamantan-1-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2698839
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
86301-98-6
C14H16F6O2
330.27
MFCD00193108
GLJDZZQQPFAEPQ-GQPGPOQHSA-N
1-1,1,2,3,3,3-hexafluoroprop-1-yl adamantane-3-carboxylic acid, 1r,3r,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid, 1r,3s,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid
71299598
(5S,7R)-3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyl)adamantan-1-carbonsäure
C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F)C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
86301-98-6
C14H16F6O2
330.27
MFCD00193108
GLJDZZQQPFAEPQ-GQPGPOQHSA-N
1-1,1,2,3,3,3-hexafluoroprop-1-yl adamantane-3-carboxylic acid, 1r,3r,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid, 1r,3s,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid
71299598
(5S,7R)-3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyl)adamantan-1-carbonsäure
C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)adamantane-1-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 330.27
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'