Learn More
3-[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]-1,2-propandiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(((1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl)oxy)-1,2-propanediol |
| CAS | 182006-76-4 |
| Summenformel | C19H26O3Si |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H26O3Si/c1-19(2,3)23(22-15-16(21)14-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,16,20-21H,14-15H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](OCC(O)CO)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 3-[tert-Butyl(diphenyl)silyl]oxypropan-1,2-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 330.49 |
| Formelmasse | 330.1651 |