Learn More
[3-(1,3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3484530
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
672324-88-8
C10H10N2S
190.264
MFCD08741424
UGCRMJJXRCJZHJ-UHFFFAOYSA-N
3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methylamine, 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl benzylamine, benzenemethanamine, 3-2-thiazolyl, 2-3-aminomethyl phenyl-1,3-thiazole, benzenemethanamine,3-2-thiazolyl
18525727
[3-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanamin
C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=NC=CS2
672324-88-8
C10H10N2S
190.264
MFCD08741424
UGCRMJJXRCJZHJ-UHFFFAOYSA-N
3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methylamine, 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl benzylamine, benzenemethanamine, 3-2-thiazolyl, 2-3-aminomethyl phenyl-1,3-thiazole, benzenemethanamine,3-2-thiazolyl
18525727
[3-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanamin
C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=NC=CS2
Chemischer Name oder Material [3-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 190.27
Reinheit (%) 97%