Learn More
Alfa Aesar™ 3-(1-Methyl-1,2,3,6-Tetrahydro-4-Pyridyl)-5-Nitroindol, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63777.06
Weitere Details : CAS : 106516-27-2 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408516
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
106516-27-2
257.293
MWJUXAHARLFJAN-UHFFFAOYSA-N
11334373
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
C14H15N3O2
MFCD11042722
3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-5-nitro-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-5-nitro-1h-indole, 3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-5-nitro-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-yl-5-nitro-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-yl-5-nitro-1h-indole, 5-nitro-3-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl-1h-indole, 5-nitro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole
3-(1-Methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-5-nitro-1H-indol
Spezifikation
3-(1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-5-nitroindole
106516-27-2
MFCD11042722
3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-5-nitro-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-5-nitro-1h-indole, 3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-5-nitro-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-yl-5-nitro-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-yl-5-nitro-1h-indole, 5-nitro-3-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl-1h-indole, 5-nitro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
257.293
257.29
97%
5g
C14H15N3O2
9271462
MWJUXAHARLFJAN-UHFFFAOYSA-N
3-(1-Methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-5-nitro-1H-indol
11334373
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation