missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-(1-Methyl-1,2,3,6-Tetrahydro-4-Pyridyl)-6-Nitroindol, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H63467.06

Weitere Details : CAS : 200714-15-4 Netto-Gewicht : 0.00500kg

Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15408326

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Spezifikation

Chemische Identifikatoren

200714-15-4
257.293
SNMWLNIETAOOER-UHFFFAOYSA-N
18797484
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=CC(=C3)[N+](=O)[O-]
C14H15N3O2
MFCD23380601
6-nitro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-nitroindole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-6-nitro-1h-indole, 6-nitro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-6-nitro-1h-indole
3-(1-Methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-6-nitro-1H-indol

Spezifikation

3-(1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-6-nitroindole
5g
C14H15N3O2
6-nitro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-nitroindole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-6-nitro-1h-indole, 6-nitro-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-6-nitro-1h-indole
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=CC(=C3)[N+](=O)[O-]
257.293
257.29
97%
Gelb
200714-15-4
MFCD23380601
SNMWLNIETAOOER-UHFFFAOYSA-N
3-(1-Methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-6-nitro-1H-indol
18797484
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation