Learn More
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzonitrile |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzonitrile, 3-2-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, benzonitrile,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl, benzonitrile, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl, 3-1-methylpyrazol-5-yl benzenecarbonitrile |
Formelmasse | 183.21 |
Reinheit (%) | 97% |