Learn More
3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459458
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15459458 250 mg 250 Milligramm
15439458 1 g 1 Gramm
15449458 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63020.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17403-07-5 | C14H18N2 | 214.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17403-07-5
Summenformel C14H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 214.31
MDL-Nummer MFCD07776765
InChI-Schlüssel KYSCKYJNMTUJPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11206672
IUPAC-Name 3-1-Methylpiperidin-4-yl-1H-Indol
SMILES CN1CCC(CC1)C1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole
Farbe Weiß bis gelb
Menge 250 mg
Beilstein 1573327
Synonym 3-1-methyl-4-piperidinyl-1h-indole, 3-n-methylpiperidinyl indole, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole, unii-7nsm99c49f, 3-1-methyl-4-piperidinyl indole, 1h-indole, 3-1-methyl-4-piperidinyl, naratriptan impurity a, usp naratriptan related compound a free base, naratriptan hydrochloride impurity, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole-usp, 1h-indole,3-1-methyl-4-piperidinyl
Formelmasse 214.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest