Learn More
3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indol, Mikromol™
Beschreibung
3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(N-Methylpiperidinyl)indole |
| CAS | 17403-07-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-(N-Methylpiperidinyl)indole |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C14 H18 N2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole, Indole, 3-(1-methyl-4-piperidyl)- (8CI), 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole, Naratriptan Related Compound A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H18N2/c1-16-8-6-11(7-9-16)13-10-15-14-5-3-2-4-12(13)14/h2-5,10-11,15H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC-Name | 3-1-Methylpiperidin-4-yl-1H-Indol |
| Mehr anzeigen |